Anses d'inoculation, anses Combo
Fournisseur: Copan
316C05T 317C05T 318C05T 319C05T
612-2674EA 129 EUR InStock
612-2674 612-2675 612-2676 612-2677
Anses d'inoculation, anses Combo
Étaleurs Aiguilles et inoculateurs
Une gamme d'anses de fil en nickel-chrome fixées à des poignées en aluminium isolées légères. Les anses Combo ne sont pas calibrées et sont disponibles en différentes tailles de diamètre interne, de 2 à 5 mm. Elles offrent la commodité d'une combinaison anse/poignée prête à l'emploi. Tout comme les anses en nickel-chrome courantes, les anses Combo peuvent être stérilisées entre chaque usage à l'aide d'un incinérateur ou de la flamme d'un bec Bunsen. L'unité entière a été conçue pour être remplacée une fois l'anse de fil usée.
  • Combinaison anse + manche
  • Manches disponibles en plusieurs couleurs pour une meilleure identification des tailles
  • Anses totalement lisses, ne forment pas de stries dans l'agar lors de l'étalement dans les boîtes de culture
Conditionnement: Livrés en paquet de 5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité