L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Anses d'inoculation, réutilisables
Fournisseur: RSG
268.001 268.003 268.002 268.013 268.012 268.011
631-7131EA 28.2 EUR InStock
631-7131 631-7133 631-7132 631-0086 631-0085 631-0084
Anses d'inoculation, réutilisables
Étaleurs Aiguilles et inoculateurs
Ces anses NiCr 8020 sont disponibles dans toute une gamme de tailles et de longueurs avec un diamètre interne de 1,5, 2,5 ou 4 mm. Elles sont résistantes à la chaleur et peuvent être stérilisées à la flamme. Diamètre de fil : 0,6 mm. Porte-anses disponibles séparément.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité