Inoculating needles
Fournisseur: MEDICAL WIRE & EQUIPMENT
MW702/1 MW702/20
632-0056EA 310 EUR InStock
632-0056 632-0057
Inoculating needles
Étaleurs Aiguilles et inoculateurs
PS, sterile. Disposable plastic inoculating needles.
  • Moderately flexible
  • Colour coded plastic
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité