VWR®, Housses de protection pour griffes de serrage
Fournisseur: VWR Collection
241-0152EA 62.5 EUR InStock
241-0152 241-0153
VWR®, Housses de protection pour griffes de serrage
Housses
Ces housses de protection pour mors de serrage sont en vinyle rouge.
  • Bonne résistance chimique et thermique
  • S'enfilent simplement sur les mâchoires
  • Pour la protection des ustensiles fixés
Conviennent aux pinces de serrage VWR® avec doigts.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité