L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Pinces pour burettes
Fournisseur: BOCHEM
5416 5417
241-7196EA 89.1 EUR InStock
241-7196 241-7197
Pinces pour burettes
Pinces Pinces à usage général
En acier inoxydable. Pour fixer des burettes facilement et en toute sécurité.
  • Avec noix de serrage pour fixer les pinces sur les tiges de statif
  • Ouverture des pinces: 0 - 20 mm
  • Mâchoires recouvertes de silicone pour protéger les burettes
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité