Pince à trois doigts
Fournisseur: VWR
VWR®
241-0015EA 192 EUR InStock
241-0015
Pince à trois doigts
Pinces Pinces à usage général
En alliage d'aluminium Laboral.
  • Doigts des pinces revêtus de vinyle pour protéger les instruments tenus
  • Vis moletée facile d'accès pour le serrage des doigts de la pince
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité