Pince isolante pour électrodes
Fournisseur: VWR Collection
241-0079EA 85.1 EUR InStock
VWRF08466.024
Pince isolante pour électrodes
En PMAA, tige en acier inoxydable
  • Pour 2 électrodes
  • Serrage jusqu'à 20 mm
  • Tige de 125x8 mm pour la fixation sur le statif
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité