Pinces pour rodages normalisés
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
01103514 01103529 01103519 01103524 01103545 01103599
201-1079EA 20.5 EUR InStock
201-1079 201-1082 201-1080 201-1081 201-1083 201-1084
Pinces pour rodages normalisés
Pinces Pinces pour rodages normalisés
En acier nickelé. Pinces pour rodage conique.
  • Montage et démontage aisés
  • Très bonne résistance thermique, bonne résistance chimique
Informations de commande: Vis de serrage disponibles en option.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité