Pinces pour rodage pour joints rodés coniques
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
01103712 01103719 01103724 01103734 01103745 01103714 01103729
201-0765EA 42 EUR InStock
201-0765 271-1121 271-1122 271-1124 201-0767 201-0900 201-0901
Pinces pour rodage pour joints rodés coniques
Pinces Pinces pour rodages normalisés
En POM, coloré. Pour joints rodés coniques à fixation ferme. Ces attaches sont en plastique pour éviter de rayer le verre, ce qui se produit avec des pinces pour rodage métalliques classiques.
  • Très bonne résistance chimique
  • Résistance à une température maximale de 150 °C
  • Solides, faciles à mettre en place et à retirer
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité