Clips pour tubes
Fournisseur: UNEX METALLGESELLSCHAFT
10-1204 10-1205 10-1207 10-1210 10-1214 10-1218 10-1222 10-1215
229-7411EA 12.3 EUR InStock
229-7411 229-7412 229-7413 229-7414 229-7415 229-7416 229-7417 229-7418
Clips pour tubes
Pinces Clips pour tubes
En acier au nickel-chrome.
  • Pour la fixation ferme les tubes
  • Vis à tête hexagonale pour un montage/démontage rapide
  • Très bonne résistance chimique et thermique
  • Antimagnétique
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité