Pinces pour tuyaux
Fournisseur: Bel-Art Products, a part of SP
229-0322EA 51.9 EUR InStock
229-0322
Pinces pour tuyaux
Pinces Clips pour tubes
Acétal, bleu. Idéales pour fixer en toute sécurité des tuyaux avec une épaisseur de paroi de 0,82 mm ou moins.
  • Mâchoires crantées sur une longueur de 27 mm pour assurer une fixation sûre
  • Bonne résistance chimique, excellente résistance thermique
  • Faciles à attacher à tout endroit du tuyau sans avoir à le déconnecter
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité