Pinces Spencer Wells
Fournisseur: MURRAY S
N518/B1 N518/B2 N518/B3
232-0040EA 16.5 EUR InStock
232-0040 232-0041 232-0042
Pinces Spencer Wells
Pinces Clips pour tubes
En acier inoxydable. Pour interrompre le débit dans les raccords de tuyau. Droites avec emboîtement.
  • Très bonne résistance thermique
  • Nettoyage aisé
  • Fonctionnement simple et sûr
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité