Pinces pour tuyaux
Fournisseur: MURRAY, S & CO LTD
L140/02 L140/03
229-0587EA 11.9 EUR InStock
229-0587 229-0588
Pinces pour tuyaux
Pinces Clips pour tubes
PP, blanc. Ces pinces pour tuyaux permettent de presser graduellement les tuyaux avec un mécanisme à cliquet ou les pincer complètement, si nécessaire.
  • Utilisation d'une seule main
  • Élasticité permanente, autoclavable
  • Résistance chimique et résistance à la température excellentes
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité