Bouchons à vis pour flacons carrés, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
293031901 293032803 293033208 293033508 293011908 293012801 293021909
217-9204EA 12.9 EUR InStock
217-9204 217-9205 217-9206 217-9207 217-9200 217-9201 217-9202
Bouchons à vis pour flacons carrés, DURAN®
Capuchons Bouchons pour flacons
En PP, rouge ou bleu.
  • Bouchons standard, bleus, avec clip pour flacons à col étroit et large
  • Bouchons de sécurité avec vanne (le chapeau de vanne s'ouvre avec une surpression de 0,1 bar), pour les flacons à col étroit
  • Très bonne résistance chimique et thermique ; étanches
Bouchons inviolables pour flacons carrés à col étroit et large et avec filetage DIN.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité