Flacons à col étroit fileté, homologation UN
Fournisseur: Kautex
215-3946EA 291 EUR InStock
215-3946 215-3945 215-0098 215-3949 215-3948 215-3947
Flacons à col étroit fileté, homologation UN
Flacons Flacons en plastique
  • UN approval
  • For hazardous liquids
  • Three different types of closures
  • GL 45 neck
  • Leakproof
  • Bottles are suitable for food
  • Recessed labelling field with bottle sizes 1000 and 2500 ml
UN approved for liquids. Bottle includes a dust cap to avoid contamination before filling. Dispose of dust cap prior to capping.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité