Flacons, à col étroit, avec filetage, CHEM 42™
Fournisseur: TOURNAIRE-EMBALLAGE
1434S1 1447B1 1447S1 6440S1
215-3857EA 8.1 EUR InStock
215-3857 215-3855 TOUR1447S1 TOUR6440S1
Flacons, à col étroit, avec filetage, CHEM 42™
Flacons Flacons en métal
En aluminium pur (99,5%).
  • Excellentes performances mécaniques
  • Produit chimique parfait
  • Entièrement recyclable
Adaptés au stockage et au transport de liquides hautement corrosifs.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité