Bouchons filetés de rechange pour flacons à col large
Fournisseur: KJS KUNSTSTOFFVERPACKUNGEN GMB
V40E V50E V65E
215-6024EA 3.1 EUR InStock
215-6024 215-6025 215-6026
Bouchons filetés de rechange pour flacons à col large
Capuchons Bouchons pour flacons
En PE-BD, naturel
  • Bonne résistance chimique
  • Bonne résistance thermique
  • Anti-fuites
les bouchons filetés ne sont adaptés qu'aux flacons 215-5630 à 215-5636
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité