Raccords de rechange pour bouchons de transfert, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
2159-0001 2159-0002 2159-0011 2159-0012
216-4389EA 79 EUR InStock
216-4389 216-4390 216-4391 216-4392
Raccords de rechange pour bouchons de transfert, Nalgene®
Capuchons Bouchons pour flacons
Connecteurs en PP avec embout cannelé.
  • Excellente résistance chimique, thermorésistants jusqu'à 135 °C
  • Disponibles en version droite ou perpendiculaire
  • Montage et démontage aisés et rapides
Les différentes tailles ne sont pas interchangeables.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité