Flacons cylindriques à col large ou plats à col étroit
Fournisseur: GRAVIS
B00347 B00364 D00747PP28 B00354EURO
215-2588EA 92.6 EUR InStock
215-2588 215-2590 215-2621 SPVAB00354EURO
Flacons cylindriques à col large ou plats à col étroit
Flacons Flacons en verre
En verre clair
  • 2 types de bouchons: en PE autojointant ou en bakélite avec joint en caoutchouc (stérilisable à +120 °C)
Informations de commande: Flacons fournis sans bouchon (à commander séparément).
Commander maintenant
COMMANDE
PRODUITS COMPLEMENTAIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité