Bocaux cylindriques
Fournisseur: GRAVIS
H02758 H02770 H02768
215-2641EA 22.9 EUR InStock
215-2641 215-2418 215-3235
Bocaux cylindriques
Flacons Flacons en verre
En verre clair
  • Ouverture très large, bague à vis
  • Couvercles en métal, joint moulé, résistants jusqu'à +120 °C
  • Différents formats disponibles
Informations de commande: Les couvercles sont à commander séparément.
Commander maintenant
COMMANDE
PRODUITS COMPLEMENTAIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité