Tabliers de cryoprotection, Cryo-Apron®
Fournisseur: TEMPSHIELD
CA48 CA36 CA42 CA54 CI-A42 P-CA36
113-2602EA 294 EUR InStock
113-2602 113-2600 113-2601 113-2603 113-1599 TEMPP-CA36
Tabliers de cryoprotection, Cryo-Apron®
Tenue de travail
Les tabliers Cryo-Apron® avec une structure multi-couche protègent le torse et les jambes contre les contacts avec des surfaces très froides, les éclaboussures et atmosphères cryogéniques.
  • Protection contre les températures comprises entre –160 et +150 °C
  • Sangles réglables et boucles pour ouverture et fermeture rapide au cou et à la taille
  • Revêtement extérieur en nylon étanche à l'eau protègeant contre les éclaboussures de liquides cryogéniques
  • Modèles Cryo-Industrial® dotés d'un revêtement extérieur Cordura® en nylon étanche à l'eau pour une sécurité accrue
Adaptés aux environnements de congélation avec liquides cryogéniques, glace sèche, azote liquide (phase gazeuse) ou lors de l'utilisation d'autoclaves, ils possèdent une membrane stratifiée sur la surface intérieure, qui laisse respirer la peau; de la gaze non tissée et souple est soudée de chaque côté.
EN 511; Cat. III
Certifications: EN 511; Cat. III
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité