VWR®, Blouses, PP, à usage unique
Fournisseur: VWR Collection
113-8269EA 141 EUR InStock
113-8269 113-8270 113-8294 113-8295 113-8296
VWR®, Blouses, PP, à usage unique
Vêtements à usage unique
Blouses en PP, avec col en pointe et fermeture par boutons-pression ou à glissière.
  • Sans poche
  • Coutures liées et poignets élastiqués
Longueur pour la taille XL: 1100 mm ; 570 mm (manches).
Couleur: blanc ou bleu
Poids: 40 g/m²
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité