VWR®, Blouses pour visiteurs, PE-BD/PE-BD linéaire, à usage unique
Fournisseur: VWR
VWR®
113-8265EA 114 EUR InStock
113-8265
VWR®, Blouses pour visiteurs, PE-BD/PE-BD linéaire, à usage unique
Vêtements à usage unique
Cette blouse à usage unique est faite d'un mélange de 65% de PE-BD et de 35% de PE-BD linéaire.
  • Grande résistance à la corrosion chimique
  • Résistance aux salissures, à la moisissure et à l'huile
  • Poignets droits, fermeture par boutons-pression et capuche
Longueur : 1250 mm
Poids : 12,5 g
Couleur : blanc
* Taille unique
*Taille unique
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité