Voiles d'hygiène pour salles propres, Kimtech™ M7, PE
Fournisseur: KIMBERLY CLARK
62757 62751
111-0384EA 96.8 EUR InStock
111-0384 113-0929
Voiles d'hygiène pour salles propres, Kimtech™ M7, PE
Masques Masques pour salles propres
Single-use personal veil designed to fit most garment systems.
  • Made from low linting breathable PE film
  • Knitted headbands or snap fasteners
  • Intended for use in cleanrooms where reusable face veils are currently worn
Pour salles propres classe ISO 7 et plus.
Conditionnement: 25 gants par sachet double, 6 sachets par boîte.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité