VWR®, Shoe Covers, PP
Fournisseur: VWR
VWR®
113-8280EA 22.7 EUR InStock
113-8280
VWR®, Shoe Covers, PP
Vêtements à usage unique
Surchaussures en PP non tissé.
  • Sans couture sous le pied
  • Dimension de l'ouverture lorsqu'elles sont étirées : 300 mm
l×h : 400×180 mm
Densité : 40 g/m²
* Taille unique.
*Taille unique
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité