Combinaisons résistantes aux produits chimiques, Spacel 2000 EBJ, PE
Fournisseur: HONEYWELL SAFETY
4180130/2 4180130/3 4180130/4 4180130/6
113-1620EA 532 EUR InStock
113-1620 113-1621 113-1622 113-1624
Combinaisons résistantes aux produits chimiques, Spacel 2000 EBJ, PE
Vêtements à usage unique
This overall made from PE features hood and zip and offers protection from low risks in a work environment, e.g. from harmful substances whose effects can be eliminated (cleaning products which are not too aggressive, diluted detergents etc.) or poor weather or for industrial cleaning operations.
  • Elasticated at wrists and ankles, for especially secure hold at these points
  • Perfect fit thanks to elasticated back
  • 'Spaseal' sealing, no puncturing, thus offering improved protection
Epaisseur: 50 µm.
Couleur: bleu.
Certifications: EN 340, cat. I
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité