Combinaisons, KLEENGUARD* A40
Fournisseur: Kimberly-Clark
KleenGuard® A40
113-7937EA 276 EUR InStock
113-7937 113-7935 KIMB97910 113-7936 113-7933 113-7934 113-7945
Combinaisons, KLEENGUARD* A40
Vêtements à usage unique
Ces combinaisons à capuche avec fermeture à glissière sur toute la longueur, en tissu antistatique ultra-résistant et exempt de silicone protègent contre les particules et les éclaboussures de produits chimiques.
  • Revêtement de protection contre un large éventail de produits chimiques (type 6)
  • Protection contre les particules >99% pour les fibres de plus de 1 µm (type 5)
  • Coutures renforcées pour une protection contre la déchirure
  • Capuche conçue pour utiliser un masque et favoriser la liberté de mouvement
  • Peluchage très faible
Elles sont particulièrement adaptées aux zones de production critiques, notamment dans l'industrie pharmaceutique, la manipulation de produits chimiques, la fabrication et l'assemblage de composants électroniques.
Couleur: blanc
Certifications: Type 5/6, EN 1149, EN 1073-2; Cat. III
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité