Pantalons, Tyvek® 500, PT31L0
Fournisseur: DuPont
TYPT31SWHLG005 TYPT31SWHMD005 TYPT31SWHXL005 TYPT31SWH2X005
113-0481EA 261 EUR InStock
113-0481 113-0482 113-0483 113-0484
Pantalons, Tyvek® 500, PT31L0
Tenue de travail
Spécialement conçus pour une utilisation avec les vêtements Tyvek®, ces pantalons peuvent aider à offrir une meilleure protection des parties du corps qui sont plus exposées à des substances dangereuses. Les pantalons Tyvek® 500 sont composés de polyéthylène haute densité obtenu par le procédé Flash Spinning, offrant un équilibre idéal entre protection, durabilité et confort. Le Tyvek® est perméable à l'air et à la vapeur d'eau, mais étanche aux liquides à base d'eau et aux aérosols. Il offre une excellente protection contre les particules et les fibres fines (d'une taille de 1 micron).
  • Tissu est très faiblement pelucheux
  • Sans poches
  • Taille élastiquée, aucun élastique au niveau des chevilles
  • Coutures internes piquées
Les applications sont la manipulation de produits pharmaceutiques, protection contre les produits chimiques, l'assainissement du plomb et de l'amiante, les travaux et opérations de maintenance générale, la peinture par pulvérisation et le nettoyage général entre autres.
Couleur: Blanc
Poids: 41 g/m²
Certifications: (EU) 2016/425; Cat III, Type PB [6-B]; EN 14126
Conditionnement: 50 per box, bulk packed.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité