Overalls, Paint-tex® plus, PP and SMS
Fournisseur: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
30763-00 30764-00 30765-00
114-3421EA 11.6 EUR InStock
114-3421 114-3422 114-3423
Overalls, Paint-tex® plus, PP and SMS
Vêtements à usage unique
These overalls are tough, three ply, and non linting. They are made of PP with a layer of breathable SMS in between.
  • Anti-static
  • High abrasion resistance
  • Two-way zip closure with protective flap
  • Elasticated at the hood, waist, wrists and ankles
Couleur: gris clair
Certifications: Cat. III, type 5/6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité