Combinaisons, Tritex® pro, SMS
Fournisseur: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
30753-90 30754-90 30755-90
113-0654EA 116 EUR InStock
113-0654 113-0655 113-0656
Combinaisons, Tritex® pro, SMS
Vêtements à usage unique
La combinaison en SMS à 3 couches est robuste, antistatique et respirante. Son confort en fait l'un des vêtements de protection les plus agréables dans de nombreux environnements de travail.
  • Hood with elastic tie
  • Zip covering strip
  • Elasticated waist, sleeves and legs
La combinaison est utilisable dans de nombreuses applications de production et d'emballage dans l'industrie agro-alimentaire, pharmaceutique et cosmétique, et de production et traitement dans l'industrie chimique, les vêtements de protection vétérinaire, etc...
Colour: White.
Certifications: CE 0624, Cat. III, types 5 + 6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité