VWR®, Overalls, PP, Without Hood
Fournisseur: VWR Collection
113-8258EA 163 EUR InStock
113-8258 113-8259 113-8260 113-8292
VWR®, Overalls, PP, Without Hood
Vêtements à usage unique
Combinaisons en PP non tissé. Idéales pour les applications non critiques.
  • Col en pointe, manches et jambes longues
  • Coutures liées et fermeture à glissière
  • Taille, poignets et chevilles élastifiés
Densité: 40 g/m²
Couleur: blanc
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité