Phases stationnaires chirales d'échange anionique
Fournisseur: Chiral Technologies
CHIRALPAK®
554-3756EA 1880 EUR InStock
554-3756 554-3754 554-3765 554-3755 554-3752 554-3753 554-3750 554-3751
Phases stationnaires chirales d'échange anionique
Colonnes pour chromatographie
Pour la séparation de composés chiraux acides contenant des groupes d'acides carboxyliques, phosphoniques, phosphiniques, phosphoriques ou sulphoniques. Dans certains cas, des composés acides comme les phénols peuvent être séparés.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité