Billes de verre
Fournisseur: E AND R CHEMICALS
4501 45015 4503 4504 5003 5005 5009 5011 5012ZKN01 5013 5014 5016 4505 4502
201-0080EA 0 EUR InStock
201-0080 201-0081 201-0083 201-0084 201-0086 201-0087 201-0088 201-0089 201-0090 201-0091 201-0092 201-0093 201-0085 ERCH4502
Billes de verre
Perles Billes de verre
Verre sodo-calcique.
Billes de verre type M utilisées en tant que billes de mélange et d'agitation dans les aérosols et comme billes de vannes pour les fermetures et les systèmes de purification d'eau dans les puits. Elles sont utilisées comme outil de mélange ou d'agitation dans les aérosols, comme vannes pour les bouchons de bouteilles et pour le revêtement mécanique de petites pièces métalliques, par un processus de placage (placage mécanique). Le degré supérieur de pureté leur permet d'atteindre d'excellents résultats en matière de broyage et de dispersion des pigments, colorants, produits agrochimiques et pharmaceutiques et préparations cosmétiques. Elles s'utilisent dans les puits où elles remplacent les graviers de filtration dans l'espace annulaire.
Billes de verre type S utilisées pour le broyage, le marquage de la chaussée et le grenaillage, et comme matériau de percussion et agent de remplissage. Elles sont optimales comme matériau de broyage et de dispersion dans les broyeurs à microbilles horizontaux et verticaux pour le broyage humide de peintures, pigments, colorants, encres, produits agrochimiques et minéraux. Elles s'utilisent comme agent de remplissage pour les produits chimiques, le papier et le plastique.
Conforme à la réglementation CE 1935/2004/CE
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité