Anneaux de Raschig
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05127006 05127008 05127004 05127003 05127005 05127010
LENZ05127006EA 86.1 EUR InStock
LENZ05127006 LENZ05127008 LENZ05127004 LENZ05127003 LENZ05127005 201-1164
Anneaux de Raschig
Remplissage pour colonnes de distillation
En verre sodocalcique
  • Pour colonnes garnies
  • Bonne résistance chimique
  • Bonne résistance thermique
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité