Colonnes de Vigreux, Quickfit®
Fournisseur: SciLabware
475202 FC3/13 FC3/14 FC3/23
201-8243EA 0 EUR InStock
201-8243 201-8392 BIBBFC3/14 BIBBFC3/23
Colonnes de Vigreux, Quickfit®
Composants de distillation Colonnes de distillation
En verre borosilicaté transparent.
  • Très bonne résistance chimique
  • Bonne résistance thermique
  • Expansion thermique minimale donnant une résistance relativement élevée aux variations de température
Sans jaquette en verre. Avec une combinaison d'indentations horizontales et inclinées. Les indentations horizontales permettent d'obtenir des vapeurs intimes et un contact liquide. Les indentations inclinées redistribuent le liquide des parois vers le centre de la colonne.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité