Colonnes capillaires, BPX5
Fournisseur: Trajan Scientific and Medical
568-0129EA 814 EUR InStock
568-0129 568-0107 558-0135 568-0105 558-0116 568-0106 558-0117 568-0103 SGEA054101SG32 558-0118 568-0368 568-0126 568-0101 568-0102 568-0000 568-0121 558-0131 558-0132 558-0133 558-0111 558-0319 568-0109 558-0124 568-0119 558-0125 568-0117 558-0248 558-0127 568-0114 558-0129 568-0112 568-0113 568-0110 568-0111 558-0320 558-0123 558-0321
Colonnes capillaires, BPX5
Colonnes pour chromatographie
Pour les analyses de traces de pesticides, de drogues, d'hydrocarbures et de phénols. La phase BPX5 est choisie pour sa robustesse dans 80% des analyses de routine en chromatographie.
5% polysilphénylène-siloxane.
Température max.: 370 °C
Peuvent remplacer: CP-Sil 8CB, DB-5, DB-5.625 XTI-5, DB-5MS, HP-5, HP-5MS, HP5-TA, MDN-5S, Rtx-5ms, SPB-5, Ultra-2, VB-5, ZB-5, VF-5MS.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité