Colonnes CP-Wax™
Fournisseur: VARIAN
CP8513 CP7628I CP7648 CP7654 CP7658 CP7664 CP7698 CP7703 CP7753 CP7792 CP7879 CP7889I CP8073I CP8553 CP8713I CP8723 CP8745 CP8746I CP8748 CP8773 CP8843 CP8853 CP97638 CP97713 CP97743 CP97753 CP7614 CP7624 CP7785 CP7791 CP7775 CP8543 CP7673I5 CP7678 CP8718 CP8798 CP8738 CP7658I5 CP7673I CP7665 CP7763I
561-8513EA 0 EUR InStock
561-8513 558-0032 VARICP7648 VARICP7654 VARICP7658 VARICP7664 VARICP7698 VARICP7703 558-0031 VARICP7792 VARICP7879 VARICP7889I VARICP8073I VARICP8553 VARICP8713I VARICP8723 VARICP8745 VARICP8746I VARICP8748 VARICP8773 VARICP8843 VARICP8853 558-0037 558-0034 558-0035 558-0036 568-0713 VARICP7624 VARICP7785 VARICP7791 VARICP7775 VARICP8543 VARICP7673I5 VARICP7678 VARICP8718 VARICP8798 VARICP8738 VARICP7658I5 VARICP7673I VARICP7665 VARICP7763I
Colonnes CP-Wax™
Colonnes pour chromatographie
Les gammes CP-Wax™ de colonnes à liaison chimique offrent de nombreuses sélectivités pour l'optimisation des méthodes. Le support de ces séries de phases stationnaires est fabriqué à partir de polyéthylène glycol.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité