Ferrules avant et arrière en une seule pièce, GVF
Fournisseur: SGE (Trajan)
558-0191EA 61.6 EUR InStock
558-0191 558-0192 558-0209 558-0212 558-0214 558-0216 558-0217 558-0218 SGEA0726660 558-0194 558-0199 558-0210 558-0211 SGEA073105 SGEA073107 558-0201 558-0223 558-0202 558-0203 558-0204 558-0205 568-0475 558-0207 558-0208 568-0476 568-0473 568-0474 568-0692 558-0222 558-0200
Ferrules avant et arrière en une seule pièce, GVF
Raccords et connecteurs
These ferrules are made from 15% graphite and 85% Vespel®. They have a temperature limit of 350 °C and cannot be re-used with another capillary column.
  • Matériau dur, mécaniquement robuste, longue durée de vie
  • Préhension sûre avec colonne
  • À resserrer après les premiers cycles de température
  • Pour interface GC-MS
Poorly defined or selected connections can lead to an increase in dead volume, leaks from cycled temperatures and mismatched tubing sizes. Selecting the correct GC connections will improve your chromatography.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité