Colonne HPLC, Purospher®
Fournisseur: Merck
1.50141.0001 1.50142.0001 1.50144.0001 1.50167.0001 1.50168.0001 1.50169.0001 1.50798.0001 1.50799.0001 1.51384.0001
1.50141.0001EA 535 EUR InStock
1.50141.0001 1.50142.0001 1.50144.0001 1.50167.0001 1.50168.0001 1.50169.0001 1.50798.0001 1.50799.0001 1.51384.0001
Colonne HPLC, Purospher®
Colonnes pour chromatographie
Purospher® RP-18 est conçu pour la séparation de composés basiques problématiques avec de simples éluants neutres. De plus Purospher® RP-18 permet la séparation des composés hydrophiles avec la phase mobile aqueuse. Purospher® RP-18 est basé sur une silice de haute pureté sans métal. La modification chimique et la désactivation en plusieurs étapes de la surface, ainsi que le coiffage polaire, permettent une élution sans queue de pic des composés basiques et chélatants. Purospher® RP-18 ne convient pas à la séparation de composés acides. La bonne stabilité chimique du Purospher® RP-18 permet d'utiliser des conditions de phase mobile à pH 8 pendant une longue période.
Purospher® RP-18e est une colonne HPLC de grande pureté polyvalente, produisant des formes de pic excellents, convenant pour la séparation de composés basiques avec des éluants simples et pour l'élution de composés fortement acides. Séparations excellents et rapides avec une bonne symétrie de pics. L'excellence des propriétés chromatographiques des Purospher® RP-18 endcapped rendent la séparation d'échantillons complexes plus accessible avec des éluants neutres simples. La bonne stabilité du Purospher® RP-18 endcapped permet l'utilisation de la phase mobile à pH 8 pendant une longue période.
Les cartouches LiChroCART® s'utilisent avec l'accessoire manu-CART® NT 1.51486.0001, permettant aussi d'insérer une précolonne 4×4 mm.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité