Colonnes HPLC, LiChrosorb®
Fournisseur: Merck
1.50318.0001 1.50332.0001 1.50333.0001 1.50334.0001 1.50388.0001 1.50432.0001 1.50433.0001 1.51343.0001 1.51345.0001 1.51349.0001 1.51351.0001 1.51353.0001 1.51354.0001 1.51355.0001 1.51356.0001 1.51902.0001 1.51903.0001
1.50318.0001EA 788 EUR InStock
1.50318.0001 1.50332.0001 1.50333.0001 1.50334.0001 1.50388.0001 1.50432.0001 1.50433.0001 1.51343.0001 1.51345.0001 1.51349.0001 1.51351.0001 1.51353.0001 1.51354.0001 1.51355.0001 1.51356.0001 1.51902.0001 1.51903.0001
Colonnes HPLC, LiChrosorb®
Colonnes pour chromatographie
Le LiChrosorb® est l'un des matériaux d'emballage les plus performants pour la CLHP. Il s'agit d'un gel de silice totalement poreux, à particules irrégulières, dont les pores ont une taille de 60 et 100 Å. Les colonnes CLHP LiChrosorb® sont disponibles soit sous forme de cartouche, nécessitant des embouts réutilisables, soit sous forme de colonne complète à embouts.
Si des colonnes de garde sont nécessaires, utiliser les cartouches de garde LiChrospher® indiquées dans la section LiChrospher®.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité