Colonnes HPLC pour chromatographie préparative Chromolith® Prep
Fournisseur: Merck
1.25251.0001 1.52016.0001 1.52015.0001 1.52011.0001 1.52036.0001
1.25251.0001EA 8780 EUR InStock
1.25251.0001 1.52016.0001 1.52015.0001 1.52011.0001 1.52036.0001
Colonnes HPLC pour chromatographie préparative Chromolith® Prep
Colonnes pour chromatographie
Les phases stationnaires monolithiques Chromolith® Prep sont de nouvelles phases de silice ultra-pures tirant leurs propriétés spéciales d'une structure de pore bimodale. Cette structure, constituée de macropores et de mésopores, relève d'une nouvelle technologie 'Sol-Gel'. Les mésopores, dont le diamètre moyen est de 12 nm, forment la fine structure poreuse de l'intérieur de la colonne et constituent une très grande zone de surface pour l'adsorption des composés cibles.
Les grands macropores, avec un diamètre minimum de 3 µm, forment un réseau dense de pores et assurent un débit élevé grâce à leur faible facteur de résistance. L'excellente accessibilité des mésopores qui en résulte (porosité totale > 80%) assure une cinétique rapide d'adsorption et de désorption grâce à la longueur de diffusion réduite à l'intérieur des pores. Le temps de séparation est ainsi considérablement diminué et la productivité nettement accrue.
Les silices monolithes sont enrobées d'un polymère (PEEK) assurant une parfaite cohésion de parois, sans phénomène de passage d'écoulement préférentiel pouvant nuire à la séparation chromatographique.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité