Colonnes HPLC pour chromatographie préparative, Hibar®
Fournisseur: Merck
Hibar® LiChrospher®
1.51484.0001EA 7060 EUR InStock
1.51484.0001 1.51485.0001 1.51478.0001 1.51482.0001
Colonnes HPLC pour chromatographie préparative, Hibar®
Colonnes pour chromatographie
Elles sont fabriquées sous un contrôle strict pour assurer une reproductibilité et des résultats excellents. Chaque colonne est fournie avec un certificat d'analyse.
Les colonnes sont prêtes à l'emploi et peuvent être aisément raccordées à un système HPLC préparatif. Les méthodes développées à l'échelle analytique peuvent être directement transposées à l'échelle préparative, grâce à la reproductibilité des sorbants de lot à lot.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité