Colonnes HPLC en phase inversée, Asahipak ODP-40, ODP-50, C4P-50 et C8P-50
Fournisseur: Resonac
F7620004 F7620002 F6710003 F6710022 F6710001 F7620003 F7620001 F7620009 F6710023 F6713001 F7620008
554-0884EA 933 EUR InStock
554-0884 554-0886 554-2430 554-0888 554-0889 554-0885 554-0887 554-0883 554-2432 554-2433 554-2435
Colonnes HPLC en phase inversée, Asahipak ODP-40, ODP-50, C4P-50 et C8P-50
Colonnes pour chromatographie
Les colonnes amines basées sur des polymères qui comportent un groupe aminé dans le gel à base d'alcool polyvinylique sont adaptées pour l'analyse des saccharides en phase normale C18 (octadécyl) et C8 (octyle) : pour les produits pharmaceutiques et les métabolites qui sont solubles dans les liquides physiologiques.
  • Polarité : ODP
  • ODP-40 (taille des particules : 4 µm), version améliorée de ODP-50 (taille des particules : 5 µm)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité