Columns, TSK-Gel® Amide-80
Fournisseur: Tosoh Bioscience
TSK-Gel®
554-1412EA 1180 EUR InStock
554-1412 TOYO0023454 554-1414 TOYO0023455 554-1601 554-1623 554-1622 554-5942 554-1650 TOYO0023457 TOYO0023458 554-1652 TOYO0023459 554-1651 TOYO0023460 554-1415
Columns, TSK-Gel® Amide-80
Colonnes pour chromatographie
Stainless steel columns with non-ionic carbamoyl [-C(NH₂)O] groups on a silica gel basis suitable for the separation of hydrophilic and polar compounds.
Max. pressure: 150 kg/cm²
Organic solvents: 0–100%
pH: 2 to 7,5
Salt concentration: 100 mM
Temperature stability: 4 - 80 °C
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité