Bouchon en PEEK
Fournisseur: VICI Jour
554-1064EA 93.1 EUR InStock
554-1064
Bouchon en PEEK
Raccords et connecteurs
Nécessaire pour boucher un port inutilisé ou obturer un capillaire. Filetage 1/4'-28.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité