Crépines dernière goutte pour phase mobile
Fournisseur: VICI Jour®
JOURJR-9000-0520FEA 80.3 EUR InStock
JOURJR-9000-0520F JOURJR-9000-0531F JOURJR-9000-0530F 554-1115 JOURJR-9000-0522F JOURJR-9000-0521F JOURJR-9000-0532F 554-1114 554-1117 554-1116 554-1113 554-1112
Crépines dernière goutte pour phase mobile
Filtres Filtres de traitement des liquides
La forme extra-plate de la crépine permet de prélever jusqu'au dernier ml votre phase mobile sans introduction d'air.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité