Colonnes HPLC d'échange anionique, PRP-X500
Fournisseur: HAMILTON BONADUZ
79474 79573 79319 79320
554-0254EA 995 EUR InStock
554-0254 554-1315 554-1242 554-1327
Colonnes HPLC d'échange anionique, PRP-X500
Colonnes pour chromatographie
La colonne PRP-X500 est une colonne échangeuse d'anions polymères superficiellement poreuse conçue pour la séparation, la purification et l'isolement des protéines, peptides et d'ADN/ARN. Le revêtement en polymère méthacrylate de la PRP-X500 offre une surface plus hydrophile, ce qui permet d'éviter les pertes d'échantillons par interaction hydrophobe.
  • Meilleur transfert de masse, réduction de la durée des cycles et amélioration de la résolution
  • Séparations rapides
  • Bonne capacité d'accueil d'échantillons
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité