Réfrigérant de Liebig avec connecteurs à olive
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05210201 05210202 05210301 05210302 05210303 05210304 05210402 05210403 05210404 05210504 05210401 05210704
201-0352EA 51.4 EUR InStock
201-0352 201-0353 201-3313 201-0354 201-0355 201-3312 201-0356 201-0357 201-0358 201-0359 LENZ05210401 LENZ05210704
Réfrigérant de Liebig avec connecteurs à olive
Condenseurs
En verre DURAN®.
  • Très bonne résistance chimique
  • Grande résistance thermique
  • Dilatation thermique minimale, donc grande résistance aux variations de température
Pour la condensation de la vapeur, le réfrigérant de Liebig possède des rodages mâles et femelles normalisés. Raccordement d'eau par tuyau souple sur olive en verre.
Certifications: DIN 12576
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité