Condensers, coil type, with Quickfit® ground joints
Fournisseur: SciLabware
CX3/05/SC CX3/06/SC
201-8300EA 145 EUR InStock
201-8300 201-8301
Condensers, coil type, with Quickfit® ground joints
Condenseurs
PYREX®, borosilicate glass.
  • Highly efficient condensers with a large cooling surface
  • Very good chemical and temperature resistance
Coil type, with ground cone. Ideal for use in the upright reflux mode where counter-current cooling is possible. Detachable plastic connectors for the attachment of rubber hose.
ISO 1773, BS 6352
Certifications: ISO 1773, BS 6352
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité