Condensers, Graham type, with Quickfit® ground joints
Fournisseur: SciLabware
C3/12/SC C3/14/SC C3/13/SC C3/22/SC C3/23/SC C3/24/SC
201-8280EA 115 EUR InStock
201-8280 201-3041 201-8281 201-8282 201-8283 201-8284
Condensers, Graham type, with Quickfit® ground joints
Condenseurs
PYREX®, borosilicate glass.
  • Highly efficient condensers with a large cooling surface
  • High chemical and temperature resistance
Coil type, Graham pattern, suitable for either reflux or distillation work. Detachable plastic screw thread connector for the safe and easy attachment of flexible tubing.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité